Pipettierhelfer, Powerpette Plus, VWR®
Catalog # JENC266-000
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Farbcode:Grau
- Bezeichnung:Powerpette Plus
- VE:1
Specifications
About this item
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
- Die Saug- und Abgabegeschwindigkeit wird durch die Fingerauslöser gesteuert
- Vollständig aufgeladen stehen ungefähr 8 Stunden ununterbrochene Nutzung zur Verfügung
- Wenn nur noch Energie für eine Stunde vorhanden ist, leuchtet das Licht für den niedrigen Batteriestand auf
Bietet eine einzigartige Kombination von Funktionen, für eine präzise Bedienung durch die Fingerspitze, in einem klassischen optimierten Design. Für Anwender mit großen und kleinen Händen geeignet. Drei Ansaug- und Dispensiermodi. Hohe und niedrige Einstellungen verfügen jeweils über eine variable Geschwindigkeit. Modus Schwerkraftausgabe für den Einsatz mit ‘To Deliver' (TD)-Pipetten.
Ordering information: Standardmäßig mit hydrophoben 0,45-µm- und 0,2-µm-Filtern zum wirksamen Schutz vor luftübertragener Kontamination des Geräts während des Ansaugens und der Proben während des Dispensierens; 2×1,2 V Nickel-Metallhydrid-Akkus und UK-Ladegerät.