Mopps, PilloMop™
Catalog # MICRPM-1_I
Supplier: MICRONOVA
Specifications
- Bezeichnung:Mop head, PVA, irradiated
- Seq:01
- VE:1
Specifications
About this item
Flache Leichtlauf-Mopps, ideal für schwer erreichbare Ecken, Regale und enge Räume. Das System mit den ausziehbaren Bezügen bietet ausgezeichnete Führung bei der manuellen Wandreinigung. (Mopp L×B: 229×127 mm). Der PilloMop™-Adapter wird benötigt, um alle Mopps an den Universal-Edelstahlstiel zu befestigen.
- Der Polyesterbezug reicht über die Basisplatte hinaus und kann bei jedem Wisch gewechselt werden
- Die Komponenten können gewaschen, autoklaviert und wiederverwendet werden
- PVA-Bezug ist speziell geeignet für die Elektronik- und Halbleiterindustrie, wo fusselfreies Arbeiten gefordert ist
- Der autoklavierbare, doppellagige Polyesterschaumbezug ist fusselarm für kritische und sterile Umgebungen
- PilloMop™ NovaLite™, eine Latex/Kunstseide-Mischung, kann autoklaviert und mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt werden
Ordering information: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.