Objektträgerspender
Objektträger-Spender, Grau, PS, 50
Artikelnr. 631-9110
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieser Spender hat ein Fassungsvermögen von bis zu 50 herkömmlichen Mikroskop-Objektträgern.
- Objektträgerentnahme ohne Hinterlassen von Fingerabdrücken durch Drehen der Rändelknöpfe auf beiden Seiten der Formplatte ausgegeben
- Objektträger werden zur einfachen Entnahme an den Kanten mit Gummirollen gehalten
- Hülle schützt Objektträger vor Staub
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:50
- Farbe:Grau
- Bezeichnung:Objektträger-Spender
- Material:PS