AuftragsverfolgungKontakt
PCR-Box/Rack
PCR-Kasten/-Gestell, Gemischt
  731-1251
 :   Brand
PCR-Box/Rack
  731-1251
 :  Brand
PCR-Box/Rack
PCR-Box/Rack
PCR-Kasten/-Gestell, Gemischt
49,00 €
1 * 5 ST
PP, farblich sortiert (rot, gelb, grün, lila, blau).
  • Zum Stapeln ohne Deckel
  • Temperaturbeständig von −80 bis +121 °C
Geeignet zur Probenvorbereitung sowie zur Aufbewahrung und Lagerung von 0,2-ml-Einzelröhrchen, 8er-Streifen, 12er-Streifen und 96-Well-PCR-Platten.
  • Farbe:
    Gemischt
  • Bezeichnung:
    PCR-Kasten/-Gestell