96-Well-PCR-Platten, Axygen®
732-0663
: Corning
- Anz. Wells:96
- Standring:Mit Halbrand
- Farbe der Wells:Klar
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- VE:10
- Wellvolumen:320 μl
PP-Platten, Silikonmatten. Passend für 0,2-ml-Thermocycler-Blöcke.
- Extradünne Wände gleichmäßiger Dicke beschleunigen die Wärmeübertragung und führen zu kürzeren Zyklen sowie konsistenten Ergebnissen
- Als frei von DNase, RNase und Endotoxin zertifiziert für höchste Probenintegrität
- AxyMat™ Verschlussmatten sind autoklavierbar und wiederverwendbar
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Beckman CEQ sequencers.