ContactUsLinkComponent
Aufbewahrungsplatte, quadratische 1,2-ml-Wells, niedriges Profil
Aufbewahrungsplatte, quadratische 1,2-ml-Wells, niedriges Profil
Catalog # 736-0198
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Aufbewahrungsplatte, quadratische 1,2-ml-Wells, niedriges Profil
Catalog # 736-0198
   Umweltschonende Herstellung
Specifications
  • Bezeichnung:
    Lagerungsplatte, quadratische Wells mit niedrigem Profil
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • VE:
    50
Specifications
About this item
PP. The square well geometry of this 96-well plate makes it ideal for bacterial growth applications.
  • Low profile design maximises centrifuge capacity, allowing more plates to be loaded per run
  • U-shaped well bottom aids re-suspension
Maximum well volume (when sealed with 96-cap sealing mat): 1,0 ml
Maximum well volume (when heat sealed): 1,2 ml.
Maximum well volume (when sealed with 96-cap sealing mat): 1,0 ml