AuftragsverfolgungKontakt
Staining Jar, Coplin | Avantor
Staining Jar, Coplin
Färbetrog nach Coplin
Artikelnr. 720-0576
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Staining Jar, Coplin
Artikelnr. 720-0576
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Staining Jar, Coplin
Staining Jar, Coplin
Färbetrog nach Coplin
Preis
38,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass. With grooves, to accept ten 76×26 mm slides, vertically, back to back.
  • Complete with drop-on lid
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Färbetrog nach Coplin