AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime, 0 - 340 g/ll, 0,005 g/ml, 290 mm
Artikelnr. 614-0520
Anbieter:   Alla France
Hydrometer for slaked lime
Artikelnr. 614-0520
Anbieter:  Alla France
Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime
Hydrometer for slaked lime, 0 - 340 g/ll, 0,005 g/ml, 290 mm
Preis
74,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer for calcium hydroxide Ca(OH)₂.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Hydrometer for slaked lime
  • Länge:
    290 mm
  • Teilung:
    0,005 g/ml
  • Messbereich:
    0 - 340 g/ll