ContactUsLinkComponent
Mikro-Homogenisatoren-Set
Catalog # 432-5063
Supplier:  DWK Life Sciences
undefined
Mikro-Homogenisatoren-Set
Catalog # 432-5063
Supplier:  DWK Life Sciences
Specifications
  • Bezeichnung:
    Grinder set
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Eine vollständige Auswahl von Wheaton Mikro-Gewebehomogenisatoren, praktisch verpackt in einem leichtgewichtigen, schützenden Koffer.
Enthält die folgenden Gewebehomogenisatoren:
- 1 ml Tenbroeck
- 0,5 ml Homogenisator mit Schraubkappe 13 mm-425 GPI
- 1 ml Dounce
- 0,1 und 0,2 ml Standard
- 2 ml Potter-Elvehjem
- 1 ml konisch