ContactUsLinkComponent
Mikro-Gewebehomogenisatoren
Mikro-Gewebehomogenisatoren
Catalog # 432-1295
Supplier:  DWK Life Sciences
undefined
Mikro-Gewebehomogenisatoren
Catalog # 432-1295
Supplier:  DWK Life Sciences
Specifications
  • I-Ø×H:
    8×44 mm
  • Kapazität:
    0,75 ml
  • VE:
    25
Specifications
About this item
Borosilikat-Ganzglas. Sauberes Homogenisieren ohne die Gefahr von Kreuzkontamination. Keine Vorwäsche nötig, nach dem Gebrauch einfach wegwerfen. Nützlich mit radioaktiven Proben. Kein Waschen erforderlich, Sie brauchen nur den Gewebezerkleinerer nach dem Gebrauch zu beseitigen. Die kleine Zerkleinerungsfläche bietet eine hohen Wiederfindungsanteil der Probe.
Mörsergröße: 10×50 mm
Pistillgröße: 7 mm-Kugel
Geringgradig extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).
Certifications: Geringgradig extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).