Nitrilhandschuhe, Omega™ Pro-Tech
Artikelnr. NITROPT2101-XS
Lieferant: Nitritex
Spezifikationen
- Handschuhgröße:XS
- Verpackt:10 Boxen, jeweils 100
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Farbe:Lila
- Länge:240 mm
- Seq:01
- Modell:Pro-Tech
- EN Standard:EN 374-1 (Type C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010
- Stulpenart:Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Oberfläche:Texturiert
- VE:1.000
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diese beidseitig tragbaren Nitrilhandschuhe mit Rollrand sind beständig gegen eine breite Palette an Chemikalien.
- Unsteril, ungepudert
- Ohne Naturkautschuk-Latexproteine
- Strukturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit
- Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem inneren Spenderkarton (EAN-13) und auf dem Außenkarton (ITF-14), der die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme ermöglicht
Certifications: EN 374-1 (Typ C), EN 374-5 VIRUS, EN 421:2010; Cat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Zugelassen für Lebensmittelkontakt