ContactUsLinkComponent
Reinraumhandschuhe, Latex, Steril, Kimtech™ G3
undefined
Reinraumhandschuhe, Latex, Steril, Kimtech™ G3
  • Catalog No:
  • 112-0491
  • 112-4830
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • Einweg
  • Einweg
  • Gepudert/ungepudert:
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Reinraumklasse:
  • 1/ISO 3
  • 1/ISO 3
  • Stulpenart:
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Stärke - Stulpe:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Fingerdicke:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • Stärke - Handfläche:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • EN Standard:
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
Frequently Bought Together