AuftragsverfolgungKontakt
Filtriertrichter
Filtriertrichter
50 - 100 ml, Edelstahl, 47 - 50 mm
Catalog # 516-8929
Filtriertrichter
Catalog # 516-8929
Filtriertrichter
Filtriertrichter
50 - 100 ml, Edelstahl, 47 - 50 mm
Price
2 010,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, autoklavierbar
Für die Vakuumfiltration; exzellente Chemikalienbeständigkeit und einfache Montage.
Ø×L gesamt: 66×163 mm
Ø×L gesamt: 66×163 mm
Caution: Hinweis: Nicht geeignet zur Verwendung mit flüchtigen Flüssigkeiten oder hochreinen Kraftstoffen, da Explosionsgefahr durch statische Entladungen besteht.
Specifications
  • Kapazität:
    50 - 100 ml
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Für Filter-Ø:
    47 - 50 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 516-9190
    Trichter, 300 ml, keine Flasche; Ersatz-Hilfssieb für 4221-N
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 51,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 516-8922
    Unterteil mit Glasfritte mit Seitenarm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 559,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 516-7567
    Unterteil mit Glasfritte mit Silikonstopfen Nr. 8
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 283,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 516-7564
    Trichter aus Glas, 300 ml für Membranfiltertrichter Ø 47 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 239,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 516-7565
    Glastrichter, 1 L für Membranfiltertrichter Ø 47 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 284,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 516-8923
    Glaskolben, 1 L für Membranfiltertrichter Ø 47 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 290,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 516-7566
    Glaskolben, 4 L für Membranfiltertrichter Ø 47 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 525,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 516-9194
    Aluminiumklemme, anodisiert
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 268,00 €