Erlenmeyerkolben, enghalsig, mit Bördelrand
PYREX® Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Weiße Graduierung und Schriftfeld.
: ISO 1773
Frequently Bought Together