Belüftungsfilter, Vacushield™
0,2 µm, 19,6 cm², 50 mm
Schützt Ventile und Pumpenkomponenten vor schädlichen flüssigen Kontaminationen. Schützt das Laborpersonal vor potentiellen biologischen Gefahren wie Kontaminationen in der Luft und öligen Aerosolen.
Hydrophobes PTFE-Membran, PP-Gehäuse
Aerosol-Retention: 99,97% von 0,3 µm DOP Partikeln bei 32 L/min/100 cm²
- Ø:50 mm
- Filterfläche:19,6 cm²
- Porengröße:0,2 µm
- Seq:01
- Cat. No.:514-4115
- Luftdurchsatz:8 L/min (0,2 bar)
- Max. Druck:1 bar
- Ein-/Auslass:für Schlauch mit Ø 6,4 - 12,7
- Max. temperature:130 °C