Kapselgehörschützer, Viking™ V1/V3
DALL1010927
- Regalhöhe:29 dB
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Kapselgehörschützer, Viking™ V3, SNR 29 dB, mit Kopfbügel
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- VE:1
Kapselgehörschützer mit mehrfach verstellbarem Kopfbügel, der es dem Träger ermöglicht, die Ohrenschützer über dem Kopf, hinter dem Kopf oder unter dem Kinn zu tragen.
- Alternative zu Kapselgehörschützern, die am Helm montiert werden: Können mit Schutzhelmen, Gesichtsschutz, Atemgerät und anderen PSA getragen werden
- Die Air Flow Control™-Technologie ermöglicht eine optimale Dämpfung über alle Frequenzen hinweg, ohne die Ohrmuschelgröße oder das Gewicht zu erhöhen
- Innen belüftetes Kopfband minimiert den Druck auf den Kopf, für eine bessere Atmung in warmem/feuchtem Klima (nur V3)
- Ohrkissen zum Einrasten erleichtern das Auswechseln
- Inklusive angenähtem elastischem Kopfband, das eine bessere Positionierung beim Tragen hinter dem Kopf oder unter dem Kinn ermöglicht
- Dielektrisches Design für elektrische Umgebungen geeignet
Ideal zur Verwendung in industriellen Arbeitsumgebungen.
SNR: 30 dB oder 32 dB
Gewicht: 191 g
EN 352-1
: EN 352-1