Earmuffs, Howard Leight, Sync™
Kapselgehörschützer, Sync™, mit Kopfband und digitalem AM/FM-Radio, Schwarz, 29 dB, 370 g
Artikelnr. DALL1030330
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese komfortablen und leichten Radio-Kapselgehörschützer bieten einen ausgezeichneten digitalen AM/FM-Sound.
- Radiolautstärke begrenzt auf 82 dB; Lautstärkenspeicher
- Digitaler AM/FM-Tuner mit LCD-Display, automatische Suche nach Radiosendern (10 voreingestellte Stationen)
- Flexible und robuste Antenne sorgt für einen guten Empfang
- Weicher Kopfbügel mit Rautenprägung und roten Nähten ist bequem und einfach zu reinigen
- Verstärkte Gabelgleiter mit Haltegriffen für einfachen und bequemen Sitz
- Textiler Kopfbügel verhindert Wärmeübertragung
Ideal für industrielle Anwendungen.
SNR: 29 dB
Gewicht: 370 g (inkl. Batterien)
Lebensdauer von 111 Stunden mit 2 Batterien (Typ AA)
: EN 352-1
Spezifikationen
- Regalhöhe:29 dB
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Kapselgehörschützer, Sync™, mit Kopfband und digitalem AM/FM-Radio
- Gewicht:370 g