AuftragsverfolgungKontakt
Desiccators
Novus, 200 DN, 160 mm, 269×365 mm, 269 mm
Artikelnr. 467-0031
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Desiccators
Artikelnr. 467-0031
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Desiccators
Desiccators
Novus, 200 DN, 160 mm, 269×365 mm, 269 mm
Preis
688,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Simax borosilicate glass. Novus pattern, vacuum or knob lid type with tubular in centre of lid. Cover ground to fit.
  • Spare lids are available for these desiccators
 : Supplied with lid, removable stopcock (vacuum type only) and perforated ceramic disc.
Spezifikationen
  • Ø int.:
    269 mm
  • Nenngröße:
    200 DN
  • Typ:
    Novus
  • Seq:
    003
  • Nutzbare Höhe:
    160 mm
  • Ø-A×H:
    269×365 mm