Armstulpen, Secutex® pro, PP/PE
Weiß, 380 mm
Artikelnr. ZVGA30241-90
Anbieter: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Armstulpen schützen vor Feinstaub und aggressiven und giftigen Substanzen. Sie sind mit zwei Armgummis ausgestattet.
- Fusselfrei, abriebfest, sehr reißfest und wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig und damit atmungsaktiv
- Antistatisch
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Länge:380 mm
- Cat. No.:ZVGA30241-90
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor