Chemikalienbeständige Overalls, Spacel Plus RA/GC/PS, PE
Catalog # 113-8676
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Specifications
- Konfektionsgröße:3XL
- Anwendungsbereich Outfit:Chemikalienschutz,Industrie
- Farbe:Gelb
- Seq:06
- Modell:3000 RA GC PS
- VE:10
Specifications
About this item
Flüssigkeitsdichter Einweg-Overall aus dreilagigem PE für hervorragenden Schutz gegen Flüssigkeiten (Chemikalien, Öle, Kohlenwasserstoffe).
- Doppelte Klebelasche und verschweißter Reißverschluss
- Sehr gute Abrieb-, Reiß- und Durchstichfestigkeit
- Wasserdicht aufgrund der 'Spaseal'-Versiegelung
- Angeklebte Handschuhe und integrierte Überstiefel für eine erhöhte Sicherheit
- Gelbe Farbe für verbesserte Sichtbarkeit
Stärke: 100 µm
Farbe: gelb
Certifications: Type 3/5, EN 340, EN 1511, Kat. III