Laborkittel für Besucher, PP
Diese Laborkittel für Besucher sind nicht wasserdicht. Sie bestehen aus PP-Vlies.
- Elastische Bündchen
- Widerstandsfähig und elegant
- Druckknöpfe aus Kunststoff
Dichte: 40 g/m²
Farbe: weiß
- Catalog No:
- 113-0674
- 113-0673
- 113-0672
- Verschlussart:
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Taschen:
- Ohne Taschen
- Ohne Taschen
- Ohne Taschen
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Anwendungsbereich Outfit:
- Labor, Industrie
- Labor, Industrie
- Labor, Industrie
- Gewicht:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
Frequently Bought Together