Labormäntel, Kimtech™ A7, Einweg
Weiß, L
Artikelnr. 113-1005
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese antistatischen Labormäntel bestehen aus mehreren Schichten mit einer Außenschicht aus chemikalienbeständigem und abriebfestem Spinnvlies aus 100% PP und Mikrofaser und einer stoffähnlichen inneren Schicht, die verschiedene wasserbasierte Flüssigkeiten und trockene Partikel herausfiltert.
- Drei Stoffschichten für einen besseren Schutz
- Dreifachnähte machen das Produkt robust, langlebig und sicher, sogar bei starker Beanspruchung
- Atmungsfähiges Material verringert die Gefahr der Überhitzung, was das ununterbrochene Tragen über lange Zeiträume ermöglicht
- Ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration
- Reißfest, begrenzter Oberflächenwiderstand
- Latex- und silikonfrei, fusselarm
- Typ 6 bietet begrenzten Schutz vor chemischen Spritzern und wurde auf eine Vielzahl von Verunreinigungen geprüft
Schützt Analytiker vor risikoarmen flüssigen Chemikalien in Form von Sprays, Aerosolen und kleineren Spritzern (Schutztyp 6).
Farbe: Weiß
: Typ 6 (PB); Kat. III
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Seq:03
- Taschen:Mit Taschen
- Cat. No.:113-1005
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Chemikalienschutz|Labor
- Geschlecht:Unisex