AuftragsverfolgungKontakt
Bartschutze, PP | Avantor
Bartschutze, PP
Weiß
Artikelnr. 113-0693
Anbieter:   GM EQUIPEMENT
Bartschutze, PP
Artikelnr. 113-0693
Anbieter:  GM EQUIPEMENT
Bartschutze, PP
Bartschutze, PP
Weiß
Preis
144,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Angenehm zu tragender Bartschutz aus PP-Vlies, für unkritische Anwendungen.
  • Mit elastischen Bändern
  • Mit verschweiß Nähten
Gewicht: 8 g
Verpackung: Spenderkarton mit 1000.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß
  • Cat. No.:
    113-0693
  • Gewicht:
    8 g