Zubehör für Abstrichösen und Nadeln
Artikelnr. 631-2240
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Spezifikationen
- Bezeichnung:Ständer für Impfösen und -nadeln
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PP. Zur Lagerung von 6 Nadeln und Abstrichösen. Ø 120 mm.
- Rund
- Mit 2×6 Bohrungen für Ø 7 und 9 mm
- Mit Zentralbohrung für Ösenhalterungen