AuftragsverfolgungKontakt
Automatic burettes, Sofnol | Avantor
Automatic burettes, Sofnol
Anbieter:   SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Anbieter:  SciLabware
Zertifikate
Automatic burettes, Sofnol
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • Graduations in white enamel
  • Automatic zeroing and easy filling
Bestellinformation: Burettes and bottles must be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Teilung
    Toleranz
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 10 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 502,00 €
    502,00 €
    1 * 5 ST
       502,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    612-2905
  • 20 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 535,00 €
    535,00 €
    1 * 5 ST
       535,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    612-2906
  • 30 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 567,00 €
    567,00 €
    1 * 5 ST
       567,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    612-2907
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2909
    Ersatzvorratsflasche, 1000 ml, ØxH: 95x195 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 24,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2908
    Ersatzvorratsflasche, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 15,60 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.