Dafert Büretten, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Artikelnr. 612-3589
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas Klasse B.
- Justiert auf 'Ex'
- Schellbach-Streifen, Hauptpunkte-Strichteilung, blau graduiert
- Hahn mit Glasküken mit zwei Bohrungen (Patent-Hahn) zur einfachen Umstellung von Füllen auf Titrieren
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Seq:02
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:0,075 ± ml