AuftragsverfolgungKontakt
Spritzflaschen | Avantor
Spritzflaschen
Spritzflasche komplett, Spritzflasche komplett
Artikelnr. 215-6290
Anbieter:   Lenz Laborglas
Spritzflaschen
Artikelnr. 215-6290
Anbieter:  Lenz Laborglas
Spritzflaschen
Spritzflaschen
Spritzflasche komplett, Spritzflasche komplett
Preis
66,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Teile beliebig austauschbar
Universal-Spritzflasche bestehend aus Stehkolben 1000 ml Inhalt mit Normschliff-Hülse NS 29/32 und Spritzeinsatz mit Normschliff-Kern NS 29/32.
Dokumente
Spezifikationen
  • Typ:
    Spritzflasche komplett
  • Bezeichnung:
    Spritzflasche komplett
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 215-6292
    Ersatzwaschkopf mit Normschliff NS29/32 für 1000-ml-Flaschen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 26,80 €