AuftragsverfolgungKontakt
Weithalsflaschen mit Normschliffstopfen
Weithalsflaschen mit Normschliffstopfen
100 ml, 29/22, 55 mm, 110 mm
Catalog # 215-1454
Weithalsflaschen mit Normschliffstopfen
Catalog # 215-1454
Weithalsflaschen mit Normschliffstopfen
Weithalsflaschen mit Normschliffstopfen
100 ml, 29/22, 55 mm, 110 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, mit Normschliff und HDPE-Stopfe.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastung
  • Austauschbare Kunststoff-Stopfen
Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
DIN 12039, ISO 4796
Certifications: DIN 12039, ISO 4796
Specifications
  • Ext.Ø:
    55 mm
  • NS:
    29/22
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    110 mm
  • Seq:
    02