ContactUsLinkComponent
Top Works™-Systeme für Medienflaschen-Verschlüsse, Nalgene®
Artikelnr. 700-0001
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Top Works™-Systeme für Medienflaschen-Verschlüsse, Nalgene®
Artikelnr. 700-0001
   Umweltschonende Herstellung
Spezifikationen
  • Anschluss:
    2x6,35 mm/1x3,2 mm
  • Gewinde:
    GL 45
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • VE:
    1
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PSF, closures with platinum cured silicone inserts.
  • They fit the corresponding threads on bottles by Schott, Corning and Wheaton
  • For thread size GL 45
  • Autoclavable, leakproof
These closures make it easier to transfer liquids aseptically from most conventional glass media bottles.