AuftragsverfolgungKontakt
Doppelmuffe
Lappenschraube, Aluminiumlegierung, 16,5 mm
Artikelnr. 241-3168
Anbieter:   BOCHEM
Doppelmuffe
Artikelnr. 241-3168
Anbieter:  BOCHEM
Doppelmuffe
Doppelmuffe
Lappenschraube, Aluminiumlegierung, 16,5 mm
Preis
10,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Doppelmuffe aus Aluminium.
Typ: Flügelschraube M8 (Typ 1).
 : DIN 12895
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Lappenschraube
  • Material:
    Aluminiumlegierung
  • Für Stab Ø:
    16,5 mm