AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
Certificates
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Porzellan, weiß glasiert mit Ausnahme der Bodenfläche.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Robuste, schwere Ausführung
Zylindrisch, mit Ausguss. Mit sehr gut lesbarer, innerer Graduierung. Aufdruck des Nennvolumens außen auf dem Messbecher.
Product Family Options
Product Information
  • Kapazität
    Höhe
    Ext.Ø
    Availability
    Price
  • 1000 ml
    165 mm
    110 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 225,00 €
    225,00 €
    1 * 1 ST
       225,00 €
  • 2000 ml
    200 mm
    145 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 315,00 €
    315,00 €
    1 * 1 ST
       315,00 €