Becher, Philips-Form
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Über diesen Artikel
PYREX®, Borosilikatglas.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Konische Form mit Ausguss und Beschriftungsfeld.
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung sorgt für relativ hohen Widerstand gegen Temperaturwechsel
Konische Form mit Ausguss und Beschriftungsfeld.