ContactUsLinkComponent
Adapter, Auffangbehälter, Quickfit®
Adapter, Auffangbehälter, Quickfit®
  201-0620
undefined
Adapter, Auffangbehälter, Quickfit®
  201-0620
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Gesamtlänge:
    180 mm
  • VE:
    1
PYREX®, Borosilikatglass
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Direkte Zuleitung.