ContactUsLinkComponent
Adapter, Auffangbehälter, Vakuum, gerade, Quickfit®
Adapter, Auffangbehälter, Vakuum, gerade, Quickfit®
Catalog # 201-0605
Supplier:  SciLabware
undefined
Adapter, Auffangbehälter, Vakuum, gerade, Quickfit®
Catalog # 201-0605
Supplier:  SciLabware
Specifications
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Gesamtlänge:
    140 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Ablaufspitze im Kern
  • Mit seitlichem Anschluss zur Verbindung mit einer Vakuumquelle
  • Einfache Verbindung an einen flexiblen Schlauch über abschraubbaren Schlauchanschluss aus Kunststoff