AuftragsverfolgungKontakt
G418
Glasflasche für Feststoffe, 1 mg
Artikelnr. FITZ10-G02-M24071
Reizend
G418
Artikelnr. FITZ10-G02-M24071
CAS Nummer:  49863-47-0
G418
Glasflasche für Feststoffe, 1 mg
CAS Nummer:  49863-47-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  G-418, (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-(((1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-2-((R)-1-hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol
  • CAS Nummer:49863-47-0
  • Formel:C₂₀H₄₀N₄O₁₀
  • MDL-Nummer:MFCD30541267
  • Molekulargewicht:496.552 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 mg