Methyldocosanoat
Artikelnr. ACCUSFA016N
Lieferant: AccuStandard
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
- Seq:2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:354.62 g/mol
EINECS:213-207-8
CAS-Nummer:929-77-1
Formel:C₂₃H₄₆O₂
MDL-Nummer:MFCD00009347