Kationen-Mehrelement-Standard 2 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure IC-MCA-02 für die Ionenchromatographie
Catalog # ACCUICMCA021
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Kationen-Mehrelement-Standard 2 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure IC-MCA-02 für die Ionenchromatographie