Starter-Kit, SL 1011
About this item
Das SL1011-Set von ebro, bestehend aus dem Datenlogger EBI 12-T101, dem pH-Tester PHX800 und dem Leitfähigkeitsmessgerät TDS3, dient der Validierung und Überwachung von Steckbeckenspülern im Gesundheitswesen zur Gewährleistung von Hygienestandards.
Umfassendes Validierungsset für Steckbeckenspüler
- Beinhaltet den Temperaturdatenlogger EBI 12-T101, den pH-Tester PHX800 und das Leitfähigkeitsmessgerät TDS3
- Hochpräzise Überwachung von Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit
- Ideal für Hygienekontrollen im Gesundheitswesen
- Kompakte und langlebige Geräte mit hohem IP-Schutz
- Rückführbares Werkskalibrierzertifikat bei –20 °C, 0 °C und +60 °C
Das SL1011-Set von ebro ist eine Komplettlösung zur Überwachung von Steckbeckenspülern und Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, die im Gesundheitswesen zur Einhaltung von Hygienestandards unerlässlich sind. Das Set enthält den Temperaturdatenlogger EBI 12-T101, den pH-Tester PHX800 und den Leitfähigkeitstester TDS3 und deckt damit die wichtigsten Parameter Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit ab. Der EBI 12-T101 zeichnet präzise Temperaturdaten auf, während der PHX800 und der TDS3 zuverlässige pH- und Leitfähigkeitsmessungen liefern und so umfassende Qualitätskontrollen gewährleisten. Die Geräte sind kompakt, robust und benutzerfreundlich und für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt.
Abmessungen: Ø 48×24 mm H
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Das SL1011-Set von ebro, bestehend aus dem Datenlogger EBI 12-T101, dem pH-Tester PHX800 und dem Leitfähigkeitsmessgerät TDS3, dient der Validierung und Überwachung von Steckbeckenspülern im Gesundheitswesen zur Gewährleistung von Hygienestandards.
Umfassendes Validierungsset für Steckbeckenspüler
- Beinhaltet den Temperaturdatenlogger EBI 12-T101, den pH-Tester PHX800 und das Leitfähigkeitsmessgerät TDS3
- Hochpräzise Überwachung von Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit
- Ideal für Hygienekontrollen im Gesundheitswesen
- Kompakte und langlebige Geräte mit hohem IP-Schutz
- Rückführbares Werkskalibrierzertifikat bei –20 °C, 0 °C und +60 °C
Das SL1011-Set von ebro ist eine Komplettlösung zur Überwachung von Steckbeckenspülern und Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, die im Gesundheitswesen zur Einhaltung von Hygienestandards unerlässlich sind. Das Set enthält den Temperaturdatenlogger EBI 12-T101, den pH-Tester PHX800 und den Leitfähigkeitstester TDS3 und deckt damit die wichtigsten Parameter Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit ab. Der EBI 12-T101 zeichnet präzise Temperaturdaten auf, während der PHX800 und der TDS3 zuverlässige pH- und Leitfähigkeitsmessungen liefern und so umfassende Qualitätskontrollen gewährleisten. Die Geräte sind kompakt, robust und benutzerfreundlich und für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt.
Abmessungen: Ø 48×24 mm H
Documents
Data Loggers - On The Safe Side with Validated Processes
Application Notes
Professional Data Loggers
Additional Product Details
TDS Temperature Data Logger EBI 12
Datasheet
Product Family Options
SET
Product Information
- BezeichnungAvailabilityPrice
- SL 1011, Temperaturüberwachung, A 0 -Wert-Berechnung in SteckbeckenspülernLog in for availability1 * 1 ST4 300,00 €
Inhalt
Product Information
- BezeichnungAvailabilityPrice
Inhalt
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Software und Auslesestation
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SK 6200, Starterkit, Lebensmittel- und Pharmaanwendung, Software Winlog.pro, 4-Port-Schnittstelle IF 200, EBI 12-T237, –40…+140 °CLog in for availability1 * 1 ST1 800,00 €
Complementary Products
Product Information
- Catalog #GenauigkeitAuflösungMessbereichBezeichnungAvailabilityPrice
- EBRO1340-6600±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,2 °C (–40…0 °C); ±0,1 °C (0…120 °C); ±0,05 °C (120…140 °C); ±0,1 °C (140…150 °C)0,01 °CT: –90…+150 °CEBI 12-T100, Hochtemperatur-Datenlogger, Pharma-, Medizin- und Lebensmittelanwendungen; Kalibrationspunkte: –20, 0, 60 und 134 °CLog in for availability1 * 1 ST - 1 830,00 €
- EBRO1340-6637±0,1 °C (0 bis 140 °C)
±0,2 °C (-40 bis 0 °C)0,01 °CT: –40…+140 °CEBI 12-T237, Datenlogger für hohe TemperaturenLog in for availability1 * 1 ST - 1 800,00 € - EBRO1340-6658±0,1 (0…140 °C)
±20 mbar0,01 °C
1 mbarT: 0…140 °C
P: 1…4000 mbarEBI 12-TP237, Temperatur- und Druckdatenlogger, Kalibrierpunkte 0 °C, +60 °C und +134 °C; 100 mbar und 3100 mbar (bei +25 °C); 3100 mbar (bei +134 °C)Log in for availability1 * 1 ST - 2 220,00 €
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 620-1693Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-RingLog in for availability1 * 1 ST - 176,00 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- EBRO1100-0130Batteriewechsel-Set EBI 12; 3× Batterie, 6× O-Ring, 1× Aufdrehhilfe EBI 12Log in for availability1 * 1 ST - 251,00 €