ContactUsLinkComponent
Human/Mouse Recombinant TGF-β 3 (Animal free) (from E. coli)
Human/Mouse Recombinant TGF-β 3 (Animal free) (from E. coli)
Certificates
Human/Mouse Recombinant TGF-β 3 (Animal free) (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    Store at 4 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: Inhibition of IL-4-induced HT-2 cell proliferation, ED50 ≤1 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁶ units/mg
  • Form:
    Liquid
  • Gen-ID:
    P10600/P17125
  • Aminosäurezahl:
    113/226
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Protein/Peptid-Name:
    TGF-β 3
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    12,9/25,7 kDa
  • Sequence:
    MALDTNYCFR NLEENCCVRP LYIDFRQDLG WKWVHEPKGY YANFCSGPCP YLRSADTTHS TVLGLYNTLN PEASASPCCV PQDLEPLTIL YYVGRTPKVE QLSNMVVKSC KCS
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM acetic acid and 20% ethanol at a concentration of 0,25 mg/ml
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    Ice pack
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
  • Reinigung:
    Reducing and non-reducing SDS-PAGE analysis
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together