ContactUsLinkComponent
Horse Recombinant RE VEGF-165 (Animal free) (from E. coli)
New Product
Horse Recombinant RE VEGF-165 (Animal free) (from E. coli)
New Product
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Horse
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: HUVEC Proliferation, ED50 ≤10 ng/ml, bioactivity ≥1,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    Q9GKR0
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    glioma-derived endothelial cell mitogen|VEGF-A|VPF
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    19,3/38,6 kDa
  • Sequence:
    MAPMAEGEHK THEVVKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCGGC
    CNDEGLECVP TAEFNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS KCECRPKKDK ARQENPCGPC
    SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Frequently Bought Together