ContactUsLinkComponent
Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (from E. coli)
Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (from E. coli)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    At or below −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: Proliferation of a neuroblastoma cell line stably expressing TrkB (BR6), ED50 ≤20 ng/ml, bioactivity ≥5,0×10⁴ units/mg
  • Gen-ID:
    P20783/P20181
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    nerve growth factor 2 (NGF-2)|HGNF|neurotrophic factor|NT3|Neurotrophin 3
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    13,8/27,5 kDa
  • Sequence:
    MYAEHKSHRG EYSVCDSESL WVTDKSSAID IRGHQVTVLG EIKTGNSPVK QYFYETRCKE ARPVKNGCRG IDDKHWNSQC KTSQTYVRAL TSENNKLVGW RWIRIDTSCV CALSRKIGRT
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Frequently Bought Together