ContactUsLinkComponent
Mouse/Rat Recombinant Rantes/CCL5 (from E. coli)
Mouse/Rat Recombinant Rantes/CCL5 (from E. coli)
Certificates
Mouse/Rat Recombinant Rantes/CCL5 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Rat
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    At or below –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: THP-1 chemotaxis, ED₅₀ ≤250 ng/ml, Bioactivity ≥NA
  • Gen-ID:
    Q5XZF2 / P50231
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    CCL5
  • Protein/Peptid-Name:
    M/R RANTES / CCL5
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    7,9 kDa
  • Sequence:
    SPYGSDTTPC CFAYLSLALP RAHVKEYFYT SSKCSNLAVV FVTRRNRQVC ANPEKKWVQE YINYLEMS
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together