AuftragsverfolgungKontakt
MultiScreen® HTS Filter Plate, Plasmid | Avantor
MultiScreen® HTS Filter Plate, Plasmid
Polystyren, Klar, Proprietary, 96, -
Artikelnr. MILFMSNUPSD50
Anbieter:   Merck
MultiScreen® HTS Filter Plate, Plasmid
Artikelnr. MILFMSNUPSD50
Anbieter:  Merck
MultiScreen® HTS Filter Plate, Plasmid
Polystyren, Klar, Proprietary, 96, -
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Multiscreen HTS filter plate, plasmid also called as Montage Plasmid Miniprep.
  • Automation compatible
  • Suitable for DNA purification
  • Shipped in: Ambient
  • Quality level: 400
Application: Research category and nucleic acid
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    96
  • Porengröße:
    Proprietary
  • Steril:
    -
  • Farbe:
    Klar
  • Material:
    Polystyren
  • Cat. No.:
    MILFMSNUPSD50
  • Max. Arbeitsvolumen/Well:
    50 - 250 μl sample volume (per well)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.