Inline-Filterhalter
Catalog # MILFXX4304700
Supplier: Merck
Specifications
- Für Ø:47 mm
- Bezeichnung:In line filter holder
- VE:1
Specifications
About this item
Ultrareine Flüssigkeiten oder Gase in der Leitung durch Druckfiltration. Öffnen Sie einfach das Gehäuse, um den Filter zu wechseln, ohne die angeschlossenen Leitungen zu beschädigen.
- Abgestufte Schlauchanschlüsse an beiden Enden für einfache Installation
- Große, griffige Handgriffe
Materialien: Gefülltes Polypropylen; Handgriffe aus Nylon
Filterdurchmesser: 47 mm
Filterfläche: 13,8 cm²
Vorfilterdurchmesser: 42 mm (dicker Tiefenvorfilter) oder 47 (Membran-Vorfilter)
Maximaler Einlassdruck, bar: 5,5 (80)
Maximale Betriebstemperatur: 70°C
Fittings, Einlass/Auslass: 1/4“ NPTF; Anschluss für flexible Schläuche mit 6 bis 9,5 mm Innendurchmesser
Abmessungen:
Länge: 120 mm
Durchmesser: 70 mm
Certifications:
Delivery information:
Caution: