Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Mikrotiterplatten
Zellkultur-Platten
Plexiglas® Rings
Plexiglas® Rings
MILFPR0001400
:
Merck
Plexiglas® Rings
MILFPR0001400
:
Merck
Bezeichnung:
Rings without hole, Ø 14 mm, 80 μm pore size
Seq:
01
VE:
50