ContactUsLinkComponent
Shodex HILICpak VG-25 HILIC Columns for Saccharide Analysis
Shodex HILICpak VG-25 HILIC Columns for Saccharide Analysis
Supplier:  Resonac
New Product
Certificates
Shodex HILICpak VG-25 HILIC Columns for Saccharide Analysis
Supplier:  Resonac
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • SHOWF7631100
  • SHOWF6711800
  • SHOWF7631000
  • SHOWFF6711900
  • Bezeichnung:
  • HILICpak VG-25 2BNEW
  • HILICpak VG-25G 4ANEW
  • HILICpak VG-25 4DNEW
  • HILICpak VG-25G 2ANEW
  • Max. Druck:
  • 10 MPa (100 bar)
  • 15 MPa (150 bar)
  • pH-Bereich:
  • 2 - 13
  • 2 - 13
  • 2 - 13
  • 2 - 13
  • Temperaturlimit:
  • 4...60 °C
  • 4...60 °C
  • 4...60 °C
  • 4...60 °C