Screw Cap for Container
Transparent, HDPE, Screw cap, Height: 16 mm , 29 mm
Artikelnr. SEMA10729
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Ø:29 mm
- Farbe:Transparent
- Material:HDPE
- Kompatibel mit:Screw cap, Height: 16 mm