AuftragsverfolgungKontakt
Container, PS, with Screw Cap
15 ml, 23 mm, 59 mm, Transparent, PS
Artikelnr. SEMA10728
Anbieter:   SEMADENI
Container, PS, with Screw Cap
Artikelnr. SEMA10728
Anbieter:  SEMADENI
Container, PS, with Screw Cap
15 ml, 23 mm, 59 mm, Transparent, PS
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Transparent, with flat bottom and tightly closing screw cap made of polyethylene.
 : Package contains 200 cans and lids individually packed in a bag.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    23 mm
  • Kapazität:
    15 ml
  • Farbe:
    Transparent
  • Höhe:
    59 mm
  • Material:
    PS