AuftragsverfolgungKontakt
CryoGen® Internal Cap for Tubes, 2D
Internal cap with self standing bottom style, Height: 47,70 mm (±0,34 mm), 2 ml
Artikelnr. BSGMCL2ARBIPS2D
Anbieter:   BIOSIGMA
CryoGen® Internal Cap for Tubes, 2D
Artikelnr. BSGMCL2ARBIPS2D
Anbieter:  BIOSIGMA
CryoGen® Internal Cap for Tubes, 2D
Internal cap with self standing bottom style, Height: 47,70 mm (±0,34 mm), 2 ml
Preis
376,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Human DNA, DNase, RNase, Endotoxins, ATP, PCR inhibitors free certified.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Internal cap with self standing bottom style, Height: 47,70 mm (±0,34 mm)
  • Größe:
    2 ml