AuftragsverfolgungKontakt
Kombinations-Schraubenfilter | Avantor
Kombinations-Schraubenfilter
Combination respiratory screw filter, Ø×H: 108×101 mm, 395 g, A2B2E2K2 Hg-P3
Artikelnr. BART202425
Anbieter:   BARTELS RIEGER
Kombinations-Schraubenfilter
Artikelnr. BART202425
Anbieter:  BARTELS RIEGER
Kombinations-Schraubenfilter
Combination respiratory screw filter, Ø×H: 108×101 mm, 395 g, A2B2E2K2 Hg-P3
Preis
23,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schraubfilter mit Standardgewindeanschluss zum Schutz vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilber und Partikeln schädlicher und giftiger Substanzen.
  • Die Filter der Atemschutzmaske müssen über eine ableitende Maske und über die Erdung des Trägers mit einem Ableitwiderstand <108 Ω geerdet werden.
  • Die Atemschutzfilter dürfen nicht in Bereichen verwendet werden, in denen mit Prozessen zum Erzeugen hoher Ladungen zu rechnen ist.
  • In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen die Atemschutzfilter nur an der Gesichtsmaske und nicht am Gürtel getragen werden.
  • Einzeln in PE-Beuteln versiegelt und in einem Umkarton verpackt.
Die zulässige Umgebungstemperatur darf 70 °C nicht überschreiten, basierend auf einem Temperaturanstieg von 10 K im Normalbetrieb und im Falle einer Störung (Zone 1 oder 21) bzw. im Normalbetrieb (Zone 2 oder 22) aufgrund des Aktivkohlefilters an den Teilen, die mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre in Kontakt kommen.
Materialien:
Gehäuse, perforierte Scheibe: Aluminiumlegierung
Filtermedium: Aktivkohle und Glas-/Zellulosefasern
Vliesscheiben: Polypropylen
Siegelfolie: Polypropylen
Zertifizierung: DIN EN 133, DIN EN 148-1, DIN EN 14387:2021.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Combination respiratory screw filter, Ø×H: 108×101 mm, 395 g
  • Klasse:
    A2B2E2K2 Hg-P3